DrySyn®-varmeblokker, DrySyn® Vortex
Leverandør: Asynt
DrySyn®
442-0871EA 0 NOK
442-0871
DrySyn®-varmeblokker, DrySyn® Vortex
Omrørere Omrører
For opp-ned-røring av tre reaksjoner ved bruk av bare én opp-ned-røremaskin.
  • Kan brukes med alle standard rørere for varmeplate eller frittstående
  • Utmerket røring for viskøse løsninger
  • Kompatible med DrySyn Multi-system innsatser, har plass til 3 × 100 ml, 3 × 250 ml og 3 × 500 ml kolber
  • Kompatible med standard laboratioriekolber med rund bunn