4-(3-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
H50956.03EA 3675 NOK
H50956.03 H50956.MD
4-(3-Chlorophenoxy)piperidine ≥98%
4-(3-Chlorophenoxy)piperidine
Formel: C₁₁H₁₄ClNO
MW: 211,69 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08061087
CAS-nummer: 97840-40-9