4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
H50813.03EA 3475 NOK
H50813.03 H50813.MD
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine ≥99%
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine
Formel: C₁₂H₁₄F₃NO
MW: 245,25 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06248881
CAS-nummer: 824390-04-7