4-(3-Methylphenoxy)piperidine ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
H50950.MDEA 915 NOK
H50950.MD H50950.03
4-(3-Methylphenoxy)piperidine ≥97%
4-(3-Methylphenoxy)piperidine
Formel: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,28 g/mol
Smeltepunkt: 190…191 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06248345
CAS-nummer: 63843-46-9