Du søkte etter: Lokk til vials
120  treff i ditt søk
SearchResultCount:"120"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Lokk til vials, Stål, Crimp caps with septa, open top, magnetic, high purity, 8 mm hole, Hardhet: 45° shore A, Septum: Transparent blue silicone/white PTFE, completely laminated, Tykkelse: 3,0 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Lokk til vials, PP, Screw caps, open top, Hardhet: 60° shore A, Septum: Red-orange natural rubber/transparent TEF, Tykkelse: 1,0 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Lokk til vials, Stål, Crimp caps with septa, open top, magnetic, Hardhet: 45° shore A, Septum: Red PTFE/white silicone/red PTFE, Tykkelse: 1,0 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Lokk til vials, Screw caps with septa, open top, Hardhet: 60° shore A, Septum: Red-orange natural rubber/transparent TEF, Tykkelse: 1,3 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Lokk til vials, 15 mm PE-plug
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Crimp Caps ND8 can be purchased with a variety of septa materials. Furthermore, push-on snap caps for crimp neck vials ND8 are available.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Lokk til vials, Screw caps with septa, closed top, Hardhet: 60° shore A, Septum: Red-orange natural rubber/transparent TEF, Tykkelse: 1,3 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Lokk til vials, PE, Ø: 11 mm, Type: PE blå, hard utgave, Hardhet: 45° shore A, Septum: Hvit silikon / rød PTFE, forhåndsskåret (Y), Tykkelse: 1,3 mm
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Lokk til vials, Screw caps without septa, open top
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Lokk til vials, Screw caps with septa, open top, EPA quality, Hardhet: 45° shore A, Septum: Natural silicone/beige PTFE, bonded, Tykkelse: 3,2 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Lokk til vials, PP, Screw caps with septa, open top, 8-425 thread, Hardhet: 45° shore A, Septum: Red PTFE/white silicone/red PTFE, Tykkelse: 1,0 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Crimp Neck ND13 vials manufactured from 1st hydrolytic class borosilicate glass with flat bottom. They can be purchased with a variety of aluminium se...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Lokk til vials, Stål, Screw caps with septa, closed top, magnetic, Hardhet: 55° shore A, Septum: Red butyl/grey PTFE, Tykkelse: 1,6 mm
Artikkenummer: (548-0901)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, screw cap, Type: PP hvit, lukket topp, for 548-3231, Hardhet: 55° shore A, Septum: Rød butyl / grå PTFE, Tykkelse: 1,3 mm
UOM: 1 * 1.000 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Lokk til vials, Snap caps, open top, high purity, Hardhet: 45° shore A, Septum: White silicone/red PTFE, Tykkelse: 1,3 mm
Artikkenummer: (548-0661A)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Lokk til vials, Screw cap, closed top, Hardhet: 53° shore D, Septum: PTFE virginal, Tykkelse: 0,5 mm
UOM: 1 * 1.000 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 120
no targeter for Bottom