Du søkte etter: Kryssmuffer
40  treff i ditt søk
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Bossheads made from different materials for universal usage.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: For sammenkobling av stenger med diameter på 12, 13 eller 16 mm.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: For sammenkobling av stenger med diameter på 8, 12, 13, 16 eller 21 mm.
Artikkenummer: (241-0113)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Bosshead made of laboral aluminium alloy for connecting two retort rods at any angle.
UOM: 1 * 2 Items
Artikkenummer: (USBE2240)
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Bosshead made of powder-coated zinc die-cast, with nickel plated brass screws.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: For stand assembly.
Artikkenummer: (241-2550)
Produsent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: Bosshead made from tempered cast iron. For attaching reaction vessel clamps to support stands.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (241-0371)
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Zinc die-casting, nickel plated.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (241-0250)
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Bossheads made of powder-coated zinc-die casting.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Dobbelmuffer, Hook connector, for stavdiam: 13 mm
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Dobbelmuffer, Aluminium legering, pulverlakkert, Spennvidde: 13 mm
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Bossheads made of zinc die-cast, either natural, powder coated or nickel plated.
Artikkenummer: (241-0370)
Produsent: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Double bosshead made from powder-coated aluminium alloy.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Bosshead with heart screw, Spennvidde: 13 mm
Artikkenummer: (BOCH5342)
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Double bossheads made of aluminium.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BOCHEM
Beskrivelse: Double bossheads made of stainless steel 18/10.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom