2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
H61882.03EA 490 NOK
H61882.03 H61882.06
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone 95%
2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
Formel: C₁₃H₉BrFNO
MW: 294,12 g/mol
Smeltepunkt: 100…104 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00038380
CAS-nummer: 1479-58-9
EINECS: 216-037-2