5-Fluoro-2-nitroaniline ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00034065
CAS-nummer: 2369-11-1
EINECS: 219-128-5
FN: 2811
ADR: 6.1,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle for solids 5 g H61806.06
Glass bottle for solids 25 g H61806.14
Glass bottle for solids 100 g H61806.22
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall