3,5-Dibromophenol ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
H60642.04EA 825 NOK
H60642.04 H60642.09
3,5-Dibromophenol ≥97%
3,5-Dibromophenol
Formel: C₆H₄Br₂O
MW: 251,91 g/mol
Kokepunkt: 274 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 79…83 °C
Tetthet: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06411376
CAS-nummer: 626-41-5
FN: 2811
ADR: 6.1,III