Du søkte etter: Gjennomstrømmings celler
VWR har flowmeter og gjennomstrømningsindikatorer både for væske og gass.
VWR har flowmeter og gjennomstrømningsindikatorer både for væske og gass.
5  treff i ditt søk
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (662-0457)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR-lavstrømningscellene er beregnet for bruk ved en rekke forskjellige instrumentteknikker, blant annet FIA, HPLC og IEF. De brukes også for å muligg...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Oxford Nanopore Technologies
Beskrivelse: Nanopore sequencing flow cells for use with MinION devices.
HMS
Produsent: Oxford Nanopore Technologies
Beskrivelse: Flongle is an adapter for MinION devices that enables direct, real-time DNA sequencing on smaller, single-use Flongle Flow Cells.
Artikkenummer: (METT51302257)
Produsent: Mettler - Toledo
Beskrivelse: Flow through cell, glass, for electrodes with 12 mm diameter
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (METT30014098)
Produsent: Mettler - Toledo
Beskrivelse: Flow cell, InLab® Trace
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom