  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Electricity/Magnetism Learning Activities
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Electronic buzzers for a DC supply
Produsent:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Learn the principles of magnetism with these two activity sets designed for middle and high school students. Two sets of activities each with 10 exper...
Produsent:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Educational Materials, Applikasjon: Physics, Electricity/Magnetism
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (765-0311)
Produsent:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Sladdhållare 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (761-0177)
Produsent:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   The generator is mounted in a transparent plastic housing to demonstrate the transmission of power from the winding handle via the gearbox to the coil...
UOM:  1 * 1 Items
Utgått
Artikkenummer: (761-0158)
Produsent:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   WindPitch is a miniature real-working wind turbine (wind power generator) designed for students to evaluate the pitch (setting angle) of the profiled ...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (EISCPH0913-N8)
Produsent:  EISCO
Beskrivelse:   The display will show the number of Coulombs deposited into the instrument either by current through a resistance or from a capacitor or from a source...
UOM:  1 * 1 Items
Utgått
Produsent:  EISCO
Beskrivelse:   It consists of two adjustable plates of 100 mm diameter, insulated handle and a glass dielectric plate.
UOM:  1 * 1 Items
Utgått
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 36
  1  2  3  4  5  Neste