Du søkte etter: Properties of Matter Learning Activities in Physics
4  treff i ditt søk
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (765-0113)
Produsent: CORNELSEN EXPERIMENTA GMBH & C
Beskrivelse: Rate of 6 pcs. metal cylinders of different materials. Al, Cu, Fe, Ms, Pb, and Sn. The cylinders have the same volume but different mass.
UOM: 1 * 1 Each
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikkenummer: (765-0139)
Produsent: CORNELSEN EXPERIMENTA GMBH & C
Beskrivelse: Equipment to determine the buoyancy of different materials. It consists of three balls - wood, styrofoam and plastic, a pulley, and twine. The balls i...
UOM: 1 * 1 Each
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikkenummer: (765-0150)
Produsent: CORNELSEN EXPERIMENTA GMBH & C
Beskrivelse: Consists of a ball with check valve, vent valve and suspension hook. For use in conjunction with an electronic scale (0,001 g).
UOM: 1 * 1 Each
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikkenummer: (765-0114)
Produsent: CORNELSEN EXPERIMENTA GMBH & C
Beskrivelse: Rate of 6 pcs. metal cylinders of different materials. Al, Cu, Fe, Ms, Pb, and Sn. The cylinders have the same mass but different volume.
UOM: 1 * 1 Each
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom