2-Propanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
0,2 µm Filtrert. Packaged under nitrogen.
84881.320EA 550 NOK
84881.320 84881.290
2-Propanol ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for LC-MS
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
MW: 60,1 g/mol
Kokepunkt: 82 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –89 °C
Tetthet: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 12 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011674
CAS-nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
FN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Indeks: 13,05228
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Oppdag den enkle måten å finne kjemiske produkter på
Søk på metode (HPLC, GC, metallspor, XRF osv.), merke (VWRc, Merck, osv.) eller produktkategori (standarder, kromotografi osv.) for å finne kjemikaliene dere trenger
Test selv
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Water Max. 0.005 %
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Transmittance (205 nm) Min. 10 %
Transmittance (210 nm) Min. 50 %
Transmittance (225 nm) Min. 80 %
Transmittance (240 nm) Min. 95 %
Transmittance (255 nm) Min. 99 %
Suitable for LC-MS Passes test
Oppdag den enkle måten å finne kjemiske produkter på
Søk på metode (HPLC, GC, metallspor, XRF osv.), merke (VWRc, Merck, osv.) eller produktkategori (standarder, kromotografi osv.) for å finne kjemikaliene dere trenger
Test selv