  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
tapedispensere
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/76/18709676.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (525-0672)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Addition to the PolarSafe family of products, the label dispenser can accommodate up to 6 rolls of cryogenic dots or strip labels. Made from durable, ...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Beskrivelse:   Plastdispensere for flere taperuller. Har flipplokk og sugekopper under.
Produsent:  MICRONOVA
Beskrivelse:   Tape dispenser
Produsent:  3M
Beskrivelse:   These Scotch® C60 desktop tape dispensers are deluxe dispensers with a sleek design that complements any decor.
Produsent:  Bel-Art
Beskrivelse:   Designed for one hand label making, the dispenser comes with a weighted bottom with non-skid pads to avoid sliding or lifting. The epoxy-coated steel ...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (817-1390)
Produsent:  Bel-Art
Beskrivelse:   Write-On™ labeling tape or any tape with a 76 mm internal diameter will fit on the drum.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  Bel-Art
Beskrivelse:   This dispenser provides a smooth writing surface, making labelling easy and fast. When marked tape is advanced and cut off on the serrated edge, a fre...
Artikkenummer: (817-0311)
Produsent:  ULTRATAPE
Beskrivelse:   [EN]DISPENSER STAINLESS STEEL D962 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 12
  1  2  Neste