Silikagel, irregular 60-200 µm for flashkromatografi
Leverandør: VWR Chemicals
Formel: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Kokepunkt: 2230 °C
Smeltepunkt: >1600 °C
MDL nummer: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
FN: 0000
REACH: 01-2119379499-16
Spesifikasjon Testresultater
Bulk density (tapped) 460 - 550 g/l
pH (5 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (160°C; 15 min) 2.0 - 4.0 %
Particle size (< 63 µm) Max. 5 %
Particle size (> 200 µm) Max. 5 %
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Plastic bottle for solids 1 kg 84893.290
Plastic bottle for solids 2,5 kg 84893.320
Bucket (Plastic) 5 kg 84893.360
Carton with plastic liner 25 kg 84893.460
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall