Du søkte etter: Blod
VWR tilbyr et bredt utvalg av animalsk og humant blod til bruk til DNA/RNA isolering, eller for testing av infeksjoner. Andre blodprøver kan brukes til å studere blod cellenes osmotiske egenskaper og hematologiske studier. Blodprøvene er donert av friske frivillige donorer, eller donor dyr. Kjerneblod, stamceller for forskning på genetiske lidelser.
VWR tilbyr et bredt utvalg av animalsk og humant blod til bruk til DNA/RNA isolering, eller for testing av infeksjoner. Andre blodprøver kan brukes til å studere blod cellenes osmotiske egenskaper og hematologiske studier. Blodprøvene er donert av friske frivillige donorer, eller donor dyr. Kjerneblod, stamceller for forskning på genetiske lidelser.
4  treff i ditt søk
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Charles River Laboratories Cell Solutions
Beskrivelse: Whole blood is human blood from a standard blood donation. Whole blood is collected from IRB consented healthy human donors in FDA-registered collecti...
Produsent: Charles River Laboratories Cell Solutions
Beskrivelse: Cord blood is known to be a rich source of hematopoietic stem cells, which can be used to research hematopoietic and genetic disorders.
Artikkenummer: (ROCKR302-0050)
Produsent: Rockland Immunochemicals
Beskrivelse: Chicken whole blood aseptically collected. These cell suspensions are ideal for washed pooled cells preparations, complement titration, adsorption pro...
UOM: 1 * 50 mL
Artikkenummer: (ROCKR500-0100)
Produsent: Rockland Immunochemicals
Beskrivelse: Bovine/calf blood in heparin sodium.
UOM: 1 * 100 mL
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom