Volumetric flasks, Class A, amber, white markings, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
DURAN®, borosilicate glass 3.3, amber, with PE stopper, conformity certified.
  • White markings, with one graduation mark
  • Certificate of conformity 'DE-M' mark
  • Available with individual certificate
*Vid hals
Med påtrykt sporingskode (batch-merking). Du finner batch-sertifikatet på www.duran-group.com
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Kapasitet NS Høyde Toleranse Fp Art.nr Antall
5* ml 10/19 70 mm 0,04 ± ml 2 612-5332
10* ml 10/19 90 mm 0,04 ± ml 2 612-5337
20 ml 10/19 110 mm 0,04 ± ml 2 612-5338
25 ml 10/19 110 mm 0,04 ± ml 2 612-5339
50 ml 12/21 140 mm 0,06 ± ml 2 612-5340
100 ml 12/21 170 mm 0,1 ± ml 2 612-5352
100 ml 14/23 170 mm 0,1 ± ml 2 612-5353
200 ml 14/23 210 mm 0,15 ± ml 2 612-5354
250 ml 14/23 220 mm 0,15 ± ml 2 612-5355
500 ml 19/26 260 mm 0,25 ± ml 2 612-5356
1000 ml 24/29 300 mm 0,4 ± ml 1 612-5357
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall