  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
Du søkte etter:
Adhesjons testere
8  results were found
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/92/88/18989288.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  TQC
Beskrivelse:   This Cross Cut adhesion test kit (CC1000) is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through t...
Produsent:  TQC
Beskrivelse:   This Cross Cut adhesion test kit (CC3000) is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through t...
Produsent:  TQC
Beskrivelse:   The cross cut adhesion test basic cutter is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through th...
Produsent:  TQC
Beskrivelse:   This Cross Cut adhesion test kit (CC2000) is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through t...
Artikkenummer: (SIMESP3000)
Produsent:  TQC
Beskrivelse:   The TQC Cross Cut adhesion test kit (Master Paint Plate) is a stainless steel measuring tool that features: a 1 mm, 1,5 mm, 2 mm and 3 mm cross cut ad...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (SIMELD9200)
Produsent:  TQC
Beskrivelse:   This instrument is an easy to use, lightweight hydraulic adhesion tester that applies an increasing level of pull off force to a dolly adhered to the ...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (SIMESP3100)
Produsent:  TQC
Beskrivelse:   This Adhesion Test Kit (HPK) is a method developped in the Netherlands by FOSAG and SKH to determine the adhesion of new and old paint layers on wood ...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  TQC
Beskrivelse:   This automatic adhesion tester measures the adhesion of coatings applied on metal, wood, concrete and similar substrates.
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 8