  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (15)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
Du søkte etter:
Hand Creams
22  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"22"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   Stokolan® Light Gel is a vitalising, non greasy care gel with moisturising glycerol and urea. The gel is very easy to apply and is absorbed into the s...
Produsent:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   Versatile skin protection product (O/W emulsion) for sensitive skin exposed to changing and non specific stresses. Can also be used under gloves. The ...
Produsent:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   This intensive care (W/O) cream contains a ceramide complex and grapeseed oil. It is ideal for dry and sensitive skin and regenerates and deeply nurtu...
Produsent:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   Hudkrem Stokolan sensitive tube 100ml 1 * 1 Items
Produsent:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   Aqua PURE is a barrier cream (W/O/W emulsion) that protects the skin when working with aqueous or water-miscible industrial substances and performing ...
Produsent:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   Universal pre-work cream to help protect the skin against water- and non water-based workplace contaminants, for example, oils and solvents. Food indu...
Artikkenummer: (115-2249)
Produsent:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   O/W emulsion against water-insoluble workplace substances. It helps to stop resins clinging and protects from oils and greases. Suitable for use on ha...
UOM:  1 * 9 Items
Produsent:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   A concentrated moisturising and conditioning cream to help restore moisture to dry and stressed skin. Suitable for all over body use and for use under...
UOM:  1 * 9 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 22
  1  2  3  Neste