Du søkte etter: Liquid and Foam Skin Disinfectants
11  treff i ditt søk
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivelse: A hygienic hand sanitising foam formulation, proven to help maintain skin health.
Produsent: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivelse: A no-rinse hygienic hand rub that feels great to use and is clinically proven to maintain skin health.
HMS
Artikkenummer: (GOJO5179-03-EEU00)
Produsent: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivelse: Smooth foaming hand wash with broad spectrum germ killing power and moisturising properties. Hypoallergenic and mild to the skin for frequent usage.
UOM: 1 * 3 Items
Artikkenummer: (115-1517)
Produsent: GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivelse: Spa-inspired foam hand wash offers luxurious lather and a pleasant botanical fragrance.
UOM: 1 * 1 Items
Safer Human and Environmental Health
Produsent: Deb-STOKO
Beskrivelse: This is a solvent-free workshop cream with plastic microbeads, effective against strong and adherent soiling such as greases, oils and fuels.
Produsent: Deb-STOKO
Beskrivelse: Hypoallergenic, alcohol-based foam sanitiser for use in food industry. Compatible for use with latex and nitrile gloves.
HMS Tilbud
Produsent: Deb-STOKO
Beskrivelse: This is a heavy duty workshop soap without microbeads, effective against strong and adherent soiling.
Produsent: Diversey
Beskrivelse: Disinfects hands in one easy step without the need for water. Non classified highly efficacious alcohol-free foam hand rub with a refreshing fragrance...
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Produsent: Essity
Beskrivelse: These hand disinfectants contains 80% denatured alcohol (w/w) and does not need to be rinsed. This is developed for regular use without sticky residue...
Produsent: PHAGOGENE
Beskrivelse: Foaming solution for washing hands, patients and for preoperative hand washing.
Artikkenummer: (115-0627)
Produsent: LABORATOIRES PRODENE KLINT
Beskrivelse: Septigel+ is a skin-friendly, moisturising and fast acting hand disinfectant for everyday use.
UOM: 1 * 24 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom