  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Gel Skin Disinfectants
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   This alcoholic gel combines skin protection, skincare and disinfectant properties in one. It is tested for hygienic (EN 1500) and surgical (EN 12791) ...
Produsent:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   Stokosept® gel is an alcoholic gel tested for hygienic (EN 1500) and surgical (EN 12791) hand disinfection without water.
Produsent:  PHAGOGENE
Beskrivelse:   Hydroalcoholic gels and solutions for the disinfection of the hands. Special formulation enriched with moisturisers and emollients, ideal for sensitiv...
Produsent:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   Disinfection gel for bacteria removal of the hands.
Produsent:  SCA
Beskrivelse:   Desinfeksjonsmiddel gel Tork Premium S1 1 * 1 l
UOM:  1 * 1 l
Produsent:  GOJO Industries - Europe Ltd
Beskrivelse:   PURELL® Hand Sanitising Gel VF481 (AntiViral Formula) has broad spectrum viral efficacy that is specifically designed to meet the European antiviral n...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6  av 6