SPE glasskolonneprosessorer, J.T. Baker®
Leverandør: Avantor
J.T.Baker®
6998-00EA 17500 NOK
6998-00 7208-00
SPE glasskolonneprosessorer, J.T. Baker®
Vacuumfeller
Disse glasskolonneprosessorene er spesialkonstruerte vakuumkammere i glass som tillater at flere prøver kjøres samtidig. Glasskammeret tillater uhindret visning av prøver til enhver tid.
  • Kjør flere prøver samtidig
  • Ubegrenset visning av prøver
  • Spesialkonstruerte glassvakuumkamre
SPE-12G-prosessoren tillater kjøring av 12 prøver samtidig og inkluderer 12 fester av Luer-type, 12 stoppekraner for individuell gjennomstrømningskontroll, 12 oppsamlingsnåler av polypropylen, en vakuummåler/-regulator og et stativsett med plass til mange forskjellige glass.
SPE-24G-prosessoren tillater prosessering av 24 prøver på 20 til 30 minutter og inkluderer 24 fester av Luer-type, 24 stoppekraner for individuell gjennomstrømningskontroll, 24 oppsamlingsnåler av polypropylen, en vakuummåler/-regulator og et stativsett med plass til mange forskjellige glass.
Leveringsinformasjon: Begge enheter er utstyrt med en vakuummanifold, et prøveoppsamlingsstativ med tre støtteposter, fire justerbare høydehyller med støtteklips og en instruksjonsbok.