Du søkte etter: Wafer håndtering
VWR har utstyr til sikker håndtering av wafers sånn som kasetter, brett og lagringsbokser
VWR har utstyr til sikker håndtering av wafers sånn som kasetter, brett og lagringsbokser
65  treff i ditt søk
SearchResultCount:"65"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Available for 1,0"; 1,5"; 2,0" and 2,5" wafers. Large area on cover provides space for labelling.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: For shipping and storage applications. Holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Two snap latches, one swing pin latch or three swing pin latches. Pin and socket hinges.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: With pin and socket hinges. Single snap latch.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: E 90 series
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Entegris offers a wide selection of H 20 series 2" square trays, covers and accessories to meet your changing needs. H 20 series trays are available i...
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Wafer handling, Wafer shippers, H 22 series, wafer size 76,2 mm (3"), Cover, Materiale: PP, Farge: Naturfarget
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: H 22 Series
Conical pocket holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Wafer handling, Envelopes for wafer storage boxes, Envelopes, PVC
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Artikkenummer: (216-1590)
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: For shipping and storage applications. Holds one wafer face down contacting only the wafer's edges. Replaceable cushions securely retain the wafer to ...
UOM: 1 * 25 Items
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Spring boxes, Holds ten trays and one cover or eleven trays, STAT-PRO® 125
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Holds one mask or reticle.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: This SmartStack® contactless horizontal wafer shippers safely protect and transport bumped wafers in full, thin or ultrathin thickness.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Conical pocket holds one wafer face down contacting only the edge of the wafer.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Entegris offers a wide selection of H 44 series 4" square trays, covers and accessories to meet your changing needs. H 20 series trays are available i...
Tilbud
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom