1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril
Leverandør: G Bioscienes
Synonymer: Iodo-Gen®NSC 4462
BC93EA 8550 NOK
BC93
1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril
1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril
Formel: C₁₆H₁₀Cl₄N₄O₂
MW: 432,088 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00027367
CAS-nummer: 51592-06-4
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/11/23914411.jpg