Du søkte etter: Wafer bærere
26  treff i ditt søk
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Holds one mask or reticle.
Artikkenummer: (ENTEH6862550967C02)
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: For masks or reticles with pellicles. Label for identication labels. Landing pads prevent tearing of pellicies.
UOM: 1 * 12 Items
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: 182 Series
The industry standard 150 mm process wafer carrier. Four-point contact on the 'H' bar for improved wafer positioning. Open sidewall d...
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: These standard 150 mm wafer carriers feature a high rigidity and dimensional stability.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Squeeze style.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: These wafer baskets made of PFA are designed for processing and handling substrates. They are compatible with tanks and handles.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: These carriers are designed to hold masks or reticles during transport. They can be used within diverse industries, such as semi-conductor data storag...
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: These wafer warrier handles are designed for extended lead times apply.
Tilbud
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Squeeze style
Attaches to the notches on both end walls of carrier
Overall size: 163×140×183 mm
Compatible with all 'M' style carriers
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: PFA, natural.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Provide excellent security for masks and reticles with pellicles.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Squeeze style handles.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Trends in wafer processing technology have mandated advancements in wafer carrier technology to support today’s advanced semiconductor processing faci...
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Miscellaneous mask carriers.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: These 100 mm wafer carriers are designed for optimum performance in automated operations or for processing LCDs and other small devices.
Tilbud
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: 2" wafer carriers, Pocket spacing: 4,76 mm, pocket flat: 1,02 mm, 25 wafers, Stat-Pro® 100, —
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom