TEMED
Leverandør: G Bioscienes
TEMED (N,N,N’,N’-Tetramethylethylenediamine) is a 99,9% pure polymerisation reagent used when making polyacrylamide gels used in gel electrophoresis.
Formel: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
MDL Number: MFCD00008335
CAS-nummer: 110-18-9
FN: 2372
ADR: 3,II
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/57/23914457.jpg https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/66/2299966.jpg
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
50 ml RC-101
100 ml RC-102
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall