  • Kriteria
    • På lager (62)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "rengjrningsbrste-for-laboratoriumsutstyr"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/23/18945323.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Hvit nylonbust med trådhåndtak. Perfekt for rengjøring av volumetriske pipetter, melkepipetter og Mohr-pipetter.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Hvit bust med trådhåndtak. Perfekt for rengjøring av reagensrør, byretter, reagensglass og mange andre laboratorieartikler med små diametre.
Artikkenummer: (149-0106)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Labware cleaning brush, For: Kolbe og flaske, Materiale: Naturbørste, Hode, diam: 38 mm, Trimmelengde: 100 mm, Total lengde: 400 mm, Håndtak: Plasthåndtak
UOM:  1 * 5 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Svart naturbust med trådhåndtak. Den spesielle utformingen gjør det mulig med grundig og effektiv rengjøring av flasker.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Labware cleaning brush, For: Rør, Materiale: Naturbørste, Hode, diam: 13 mm, Trimmelengde: 75 mm, Total lengde: 200 mm, Håndtak: Ledningshåndtak
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Hvit eller svart nylonbust med trådhåndtak. Perfekt for rengjøring av gassvaskeflasker, sylindere og store reagensrør.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Hvit naturbørste med fleksibelt plasthåndtak. Perfekt for rengjøring av Erlenmeyer-kolber, kolber med flat og rund bunn, Kjeldahl-kolber, pæreformede ...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Hvit nylonbust med trådhåndtak. Perfekt for rengjøring av små rør, samt mange andre typer små beholdere.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 39
  1  2  3  4  5  Neste