  • Kriteria
    • På lager (17)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "Presisjonsbørste"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/27/18709627.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Q Path® NovaBrush® are disposable brushes designed for endo- and exocervical cytological sampling. The shape of the head of the Q Path® NovaBrush® 1 m...
Produsent:  DELTALAB
Beskrivelse:   These cytology brushes are ideal for cervical specimen collection, designed for taking cell samples without damaging them.
Artikkenummer: (129-0597)
Produsent:  MICRONOVA
Beskrivelse:   Børster, Floor drain brush handle, 91 cm, printed with "For Floor Drain Use Only" , Materiale: -
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (MORT337006)
Produsent:  MORTON MEDICAL LTD
Beskrivelse:   This cytological brush brings higher diagnostic accuracy than conventional methods which may allow earlier detection of cervical neoplasma. It is a hi...
UOM:  1 * 100 Items
Produsent:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse:   Børste av lyst naturhår med myk ulltopp, skaft av galvanisert jerntråd.
Produsent:  ROVERS BV
Beskrivelse:   The reliability of smears obtained by the Cervex-Brush® reduces the need for repeat testing. Cell collection with the Cervex-Brush® provides a clear ...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6  av 6