Du søkte etter: Wafer forsendere
22  treff i ditt søk
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Available for 1,0"; 1,5"; 2,0" and 2,5" wafers. Large area on cover provides space for labelling.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Artikkenummer: (ENTEH6620-0009)
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Wafer handling, Multiple wafer shipping boxes for 2,5" and smaller wafer handling, Assembly, shrink-wrapped, PP, natural
UOM: 1 * 80 Items
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Wafer handling, Wafer shippers, H 22 series, wafer size 90 mm (3"), Cover, Materiale: PP, Farge: Naturfarget
Artikkenummer: (ENTEZ200-0203)
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Polycarbonate, clear.
UOM: 1 * 10 Items
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: H 22 Series
Conical pocket holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: This SmartStack® contactless horizontal wafer shippers safely protect and transport bumped wafers in full, thin or ultrathin thickness.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: For shipping and storage applications.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: SmartStack® horizontal wafer shipping system is designed to reduce wafer breakage, die bond corrosion and particle contamination. These shipping syste...
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: For shipping and storage applications. Holds one wafer facedown contacting only the wafer’s edges.
Artikkenummer: (216-1590)
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: For shipping and storage applications. Holds one wafer face down contacting only the wafer's edges. Replaceable cushions securely retain the wafer to ...
UOM: 1 * 25 Items
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Ultrapak® series multiple wafer shipping boxes are made of Ultrapure polypropylene materials that provide a clean shipping environment and assure low ...
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Conical pocket holds one wafer face down contacting only the edge of the wafer.
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Multiple film frame shippers provide a safe and effective way to ship and store up to 25 wafers, or singulated die, mounted to film frames. Special ap...
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Film frame shippers provide a convenient, safe and ergonomic means to ship and store wafers mounted on film frames. Film frame shippers are designed t...
Artikkenummer: (ENTEH6630-0009)
Produsent: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Wafer handling, Multiple wafer shipping boxes for 76,2 mm (3") wafer handling, H 6630 Series, Assembly, shrink-wrapped, PP, natural
UOM: 1 * 60 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom