Halvmasker for partikkelfiltrering, til engangsbruk, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Leverandør: Uvex
Silv-Air
UVEX8733.310EA 1550 NOK
UVEX8733.310 UVEX8732.100 111-1871 UVEX8732.220 UVEX8733.100 UVEX8732.200 111-2537 111-1786 111-1902 111-1788 111-1787 111-1785 111-2536 111-1872 UVEX8732.110 UVEX8733.110 UVEX8733.220
Halvmasker for partikkelfiltrering, til engangsbruk, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Respiratorer Engangsmasker Støvmasker
Disse vernemaskene har sømløs hodestropp for en behagelig, sikker passform og myke kanter for høyere komfort og brukervennlighet. Maskene oppfyller kravene i dolomittstøvtesten. Designen sikrer kompatibel passform med uvex-briller.
  • Den nyskapende munn/nese-utformingen av broen og de myke tetningene passer til alle ansiktsformer
  • Utåndingsventil for enkel luftutveksling, som reduserer oppbygging av varme og fuktighet inne i masken
  • Justerbar neseklemme sikrer utmerket passform
  • Øvre ansiktsforsegling gir sikker plassering og god komfort
  • Filter med aktivt kull, egnet for sveising
  • Myk skumforsegling reduserer risikoen for lekkasje og gir god passform (FFP3-modeller)
Farge: hvit