Du søkte etter: Kontaktplater
17  treff i ditt søk
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Tilgjengelig i to størrelser - trippelpakket (24 skåler) og dobbeltpakket (30 skåler). Skålene er pakket i en blister med seks rom. Hvert rom innehold...
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: These contact plates, with triple-bagged sterile packaging and lockable lid, are ideal for environmental control of air, surfaces, gloves and overalls...
HMS Sertifikater Tilbud
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Contact plates are ideal for monitoring microbiological contamination of surfaces and air (using an air sampler) inside cleanrooms, isolators, RABS (R...
Artikkenummer: (710-0961)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Used in combination with contact plates, the contact weight enables the standardisation of microbiological surface control between operators. It appli...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Serien er fremstilt av råmaterialer av høy kvalitet. Alle dyrkningsmediene er fremstilt ved bruk av utvalgte dehydrerte baser og oppfyller kravene i I...
Produsent: LIOFILCHEM S.R.L.
Beskrivelse: The new peelable blister pack fulfills the highest quality and protection standards for the plate. The blister pack, produced fully automatically and ...
Produsent: LIOFILCHEM S.R.L.
Beskrivelse: The peelable blister pack fulfills the highest quality and protection standards for the plate. The blister pack, produced fully automatically and in c...
Produsent: 3M Food Safety
Beskrivelse: 3M™ Petrifilm™ Rapid Yeast and Mold Count Plates simplify and accelerate detection. Featuring a new indicator technology that makes colonies easier to...
HMS
Produsent: 3M Food Safety
Beskrivelse: 3M™ Petrifilm™ Rapid E. coli/coliform count plates provide a cost-effective, convenient and reliable method for testing equipment, raw material...
Produsent: 3M Food Safety
Beskrivelse: The 3M™ Petrifilm™ Lactic acid bacteria count plate is a time-saving, sample-ready plate designed to determine total lactic acid bacteria populations ...
HMS
Produsent: 3M Food Safety
Beskrivelse: 3M™ Petrifilm™ Rapid coliform count plates are designed to provide fast, accurate results in detecting coliform contamination.
Produsent: 3M Food Safety
Beskrivelse: The 3M™ Petrifilm™ High-sensitivity coliform count plate accommodates 5 ml samples and detection of low levels of confirmed coliforms in 24 hours.
Produsent: NISSUI PHARMA SOLUTIONS
Beskrivelse: Dehydrerte medier som er klare til bruk, i robust plast med lokk for dyrking og telling av mikroorganismer i næringsmidler samt for overvåking av prod...
Artikkenummer: (APPC433745.0922)
Produsent: PanReac AppliChem
Beskrivelse: Violet red bile glucose agar (VRBG) is used as a culture media for microbiology.
UOM: 1 * 30 Items
Produsent: BALIS
Beskrivelse: Contact plate, Baird-Parker RPF agar, Applikasjon: Staphylococci
Produsent: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Beskrivelse: ICR/ICRplus contact plates are triple-bagged and gamma irradiated to ensure the highest level of safety when monitoring surfaces in isolators and crit...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom