Du søkte etter: Plastkuler
6  treff i ditt søk
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Lette, rimelige PP-kuler som danner et teppe på væskeoverflaten. Kulene har 20 mm Ø. 275 kuler dekker ca. 1000 cm².
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Made from solid PTFE, with smooth surface.
Artikkenummer: (462-8239)
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Lette, rimelige PP-kuler som danner et teppe på væskeoverflaten. Kulene har 20 mm Ø. 275 kuler dekker ca. 1000 cm².
UOM: 1 * 300 Items
Artikkenummer: (PIER28665)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Pierce™ Iodination beads are Ø 3 mm polystyrene beads that are coated with an oxidising reagent, which provides efficient activation of 125...
UOM: 1 * 50 Items
Artikkenummer: (VERND1069326)
Produsent: Saint-Gobain
Beskrivelse: Chemically resistant balls for packaging of columns and mixing beads. Non-contaminating and minimize bumping during boiling.
UOM: 1 * 100 Items
Artikkenummer: (NICKBP0368)
Produsent: NICKEL ELECTRO
Beskrivelse: Hollow spheres are ideal for use as a blanket on the top of open tanks of water. A single layer of spheres covers 91% of the liquid surface trapping a...
UOM: 1 * 200 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom