På grunn av systemvedlikehold, vil ikke priser og produkttilgjengelighet vises fra kl. 01:00 lørdag til klokka 00:30 mandag. Bestillinger som blir lagt ut vil bli behandlet etter at vedlikeholdet er fullført.
Anti-TNFRSF10D Rabbit Polyclonal Antibody
Leverandør: OriGene
ORIGTA305975EA 4825 NOK InStock
ORIGTA305975
Anti-TNFRSF10D Rabbit Polyclonal Antibody
Antistoffer
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000 Immunochemistry: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: TNFRSF10D (tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10d, decoy with truncated death domain)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Bestill nå
BESTILL
SPESIFIKASJONER
RELATERT INFORMASJON
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall