På grunn av systemvedlikehold, vil ikke priser og produkttilgjengelighet vises fra kl. 01:00 lørdag til klokka 00:30 mandag. Bestillinger som blir lagt ut vil bli behandlet etter at vedlikeholdet er fullført.
Anti-GPR124 Rabbit Polyclonal Antibody
Leverandør: OriGene
ORIGTA306489EA 4825 NOK InStock
ORIGTA306489
Anti-GPR124 Rabbit Polyclonal Antibody
Antistoffer
Recommended Dilutions: Western Blot: 2 and 4 ?g/ml; Immunochemistry: 5 ?g/ml; Immunofluorescence: 20 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: GPR124 (G protein-coupled receptor 124)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Bestill nå
BESTILL
SPESIFIKASJONER
RELATERT INFORMASJON
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall