Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

På grunn av systemvedlikehold, vil ikke priser og produkttilgjengelighet vises fra kl. 01:00 lørdag til klokka 00:30 mandag. Bestillinger som blir lagt ut vil bli behandlet etter at vedlikeholdet er fullført.

Anti-BAIAP3 Rabbit Polyclonal Antibody

Leverandør: OriGene
ORIGTA306541EA 4825 NOK InStock
ORIGTA306541
Anti-BAIAP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Antistoffer
Recommended Dilutions: Western Blot: 2 ?g/ml; Immunochemistry: 2.5 ?g/ml; Immunofluorescence: 20 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: BAIAP3 (BAI1-associated protein 3)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Bestill nå
 

BESTILL

SPESIFIKASJONER

RELATERT INFORMASJON

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall