Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Anti-TH Rabbit Antibody

Leverandør: OriGene
ORIGTA309266EA 4825 NOK InStock
ORIGTA309266
Anti-TH Rabbit Antibody
Antistoffer
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:1000; Immunofluorescence: 1:1000

Type: Primary
Antigen: TH (tyrosine hydroxylase)
Clonality:
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Bestill nå
 

BESTILL

SPESIFIKASJONER

RELATERT INFORMASJON

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall