Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Anti-SLC22A3 Goat Polyclonal Antibody

Leverandør: OriGene
ORIGTA309546EA 4175 NOK InStock
ORIGTA309546
Anti-SLC22A3 Goat Polyclonal Antibody
Antistoffer
Recommended Dilutions: ELISA: 1:4000; Western Blot: 0.5-2μg/ml

Type: Primary
Antigen: SLC22A3 (solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 3)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:

Bestill nå
 

BESTILL

SPESIFIKASJONER

RELATERT INFORMASJON

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall