Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Anti-STAT6 Rabbit Polyclonal Antibody

Leverandør: OriGene
ORIGTA309961EA 4450 NOK InStock
ORIGTA309961
Anti-STAT6 Rabbit Polyclonal Antibody
Antistoffer
Recommended Dilutions: Immunochemistry: 1:50-1:100

Type: Primary
Antigen: STAT6 (signal transducer and activator of transcription 6, interleukin-4 induced)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Bestill nå
 

BESTILL

SPESIFIKASJONER

RELATERT INFORMASJON

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall