Anti-AGR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 7E9]
Leverandør: Abnova
Type: Primary
Antigen: AGR2
Clonality: Monoclonal
Clone: 7E9
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
200 µl 200 µl ABNOH00010551-M04A
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol AGR2
Antigen name Anterior gradient protein 2 homolog
Reaktivitet Human
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Primary
Klon 7E9
Vert Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
antigen synonymer XAG-2, HAG-2, HEL-S-116, GOB-4, AG2, PDIA17
Gen 10551
Kyssabsorpsjon non
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall