Anti-PDLIM5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 3E11-F6]
Leverandør: Abnova
Type: Primary
Antigen: PDLIM5
Clonality: Monoclonal
Clone: 3E11-F6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
100 µg 100 µg ABNOH00010611-M01
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol PDLIM5
Antigen name PDZ And LIM Domain 5
Reaktivitet Human
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Primary
Klon 3E11-F6
Vert Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoFluorescence Yes
antigen synonymer ENH, LIM, ENH1, L9
Gen 10611
Kyssabsorpsjon non
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall