Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Anti-HSPB2 Rabbit Polyclonal Antibody

Leverandør: Biorbyt
Immunochemistry: 5 μg/ml; Western Blot: 1:1000

Type: Primary
Antigen: HSPB2 (heat shock 27kDa protein 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat



 

BESTILL

Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
50 µg 50 µG BIRBORB95895-50
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog

SPESIFIKASJONER

Antigen symbol HSPB2
Antigen name Heat shock 27kDa protein 2
Reaktivitet Mouse, Rat, Human
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Polyclonal
antistofftype Primary
Vert Rabbit
Isotype none
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Rensing purified by affinity chromatography
Lagringsbuffer PBS, 50% glycerol, 0,02% sodium azide
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer

Velg varen hvor du søker etter sertifikat

Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall