Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Anti-IL13RA1 Mouse monoclonal antibody Biotin [clone: B-K19]

Leverandør: Abcam
Type: Primary
Antigen: IL13RA1 (interleukin 13 receptor, alpha 1)
Clonality: monoclonal
Clone: B-K19
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human



 

BESTILL

Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
1 ml 1 ml ABCAAB27413-1
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog

SPESIFIKASJONER

Antigen symbol IL13RA1
Antigen name Interleukin 13 Receptor Alpha 1
Reaktivitet Human
Konjugasjon Biotin
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Primary
Klon B-K19
Vert Mouse
Isotype IgG1
ImmunoChemistry Yes
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer

Velg varen hvor du søker etter sertifikat

Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall