Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?

Anti-PLAT Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 629.2A1.53]

Leverandør: Abcam
Type: Primary
Antigen: PLAT (plasminogen activator, tissue)
Clonality: monoclonal
Clone: 629.2A1.53
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human



 

BESTILL

Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
200 µg 200 µG ABCAAB27418-200
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog

SPESIFIKASJONER

Antigen symbol PLAT
Antigen name Plasminogen Activator, Tissue
Reaktivitet Human
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Primary
Klon 629.2A1.53
Vert Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ELISA Yes
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer

Velg varen hvor du søker etter sertifikat

Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall