Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?
Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo

Anti-MAP2a + MAP2b Mouse monoclonal antibody Biotin [clone: 1.B.642]

Leverandør: Abcam
Type: Primary
Antigen: MAP2a + MAP2b
Clonality: monoclonal
Clone: 1.B.642
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:



 

BESTILL

Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
125 µg 125 µG ABCAAB63518-125
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog

SPESIFIKASJONER

Antigen symbol MAP2A/B
Konjugasjon Biotin
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Primary
Klon 1.B.642
Vert Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer

Velg varen hvor du søker etter sertifikat

Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall