Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?
Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo

Anti-ANO1 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: SP31]

Leverandør: Abcam
Type: Primary
Antigen: ANO1 (anoctamin 1, calcium activated chloride channel)
Clonality: monoclonal
Clone: SP31
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:



 

BESTILL

Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
7 ml 7 ml ABCAAB64087-7
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog

SPESIFIKASJONER

Antigen symbol ANO1
Antigen name Anoctamin 1, calcium activated chloride channel
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Primary
Klon SP31
Vert Rabbit
Isotype IgG
ImmunoChemistry Yes
antigen synonymer TMEM16A
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer

Velg varen hvor du søker etter sertifikat

Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall