Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?
Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo

Anti-CD1A Mouse monoclonal antibody PE (Phycoerythrin) [clone: HI149]

Leverandør: Abcam
Type: Primary
Antigen: CD1A (CD1a molecule)
Clonality: monoclonal
Clone: HI149
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human



 

BESTILL

Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
100 Tests 50 Tests ABCAAB64597-50
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog

SPESIFIKASJONER

Antigen symbol CD1A
Antigen name CD1a molecule
Reaktivitet Human
Konjugasjon PE (Phycoerythrin)
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Primary
Klon HI149
Vert Mouse
Isotype IgG1
Flow cytometry Yes
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer

Velg varen hvor du søker etter sertifikat

Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall