Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
Anti-CDK4 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EPR2513Y]
Leverandør: Abcam
Type: Primary
Antigen: CDK4 (cyclin-dependent kinase 4)
Clonality: monoclonal
Clone: EPR2513Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
100 µl 100 µl ABCAAB68266-100
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Antigen symbol CDK4
Antigen name cyclin-dependent kinase 4
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Primary
Klon EPR2513Y
Vert Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Flow cytometry Yes
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall