Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?
Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo

Anti-Hepatitis B Virus Surface Antigen Horse polyclonal antibody unconjugated

Leverandør: Abcam
Type: Primary
Antigen: Hepatitis B Virus Surface Antigen
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Horse
Isotype: IgG
Reactivity:



 

BESTILL

Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
500 µg 500 µG ABCAAB68517-500
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog

SPESIFIKASJONER

Antigen name Hepatitis B Virus Surface Antigen
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Polyclonal
antistofftype Primary
Vert Horse
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer

Velg varen hvor du søker etter sertifikat

Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall