Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?
Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo

Anti-SLX1B Mouse polyclonal antibody unconjugated

Leverandør: Abcam
Type: Primary
Antigen: SLX1B (SLX1 structure-specific endonuclease subunit homolog B (S. cerevisiae))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human



 

BESTILL

Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
50 µg 50 µG ABCAAB68807-50
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog

SPESIFIKASJONER

Antigen symbol SLX1B
Antigen name SLX1 structure-specific endonuclease subunit homolog B (S. cerevisiae)
Reaktivitet Human
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Polyclonal
antistofftype Primary
Vert Mouse
Isotype IgG
Western blot Yes
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer

Velg varen hvor du søker etter sertifikat

Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall