Hold min sesjon åpen
Slutter 
Sesjonen har utløpt
Økten er utløpt. For sikkerhets skyld har vi logget deg ut. Vil du logge inn på nytt?
Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo

Anti-PCNA Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 5E6/2]

Leverandør: Abcam
Type: Primary
Antigen: PCNA (proliferating cell nuclear antigen)
Clonality: monoclonal
Clone: 5E6/2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:



 

BESTILL

Utvid alle / Skjul alle
Str Fp Art.nr Antall
100 µg 50 µG ABCAAB70472-50
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog

SPESIFIKASJONER

Antigen symbol PCNA
Antigen name Proliferating cell nuclear antigen
Konjugasjon Unconjugated
Klonalitet Monoclonal
antistofftype Primary
Klon 5E6/2
Vert Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Lagringstemp Cool
Frakttemp. Ice
Legg inn detaljer

Velg varen hvor du søker etter sertifikat

Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk

Skriv inn serifikatdetaljer

Skriv inn lot nummer:

Velg fra de siste batch / lot tallene:

Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall